Merck
5.43899
Supelco
NMP
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonym(e):
NMP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
EG-Index-Nummer:
212-828-1
NACRES:
NA.03
product name
1-Methyl-2-pyrrolidone, for liquid chromatography LiChrosolv®
Dampfdruck
0.32 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
LiChrosolv®
Qualität
isocratic
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
245 °C
Expl.-Gr.
1.3-9.5 % (v/v)
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.05% Water
Durchlässigkeit
300 nm, ≥50%
325 nm, ≥90%
350 nm, ≥97%
400 nm, ≥99%
pH-Wert
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-24 °C
Übergangstemp.
flash point 91 °C
Löslichkeit
1000 g/L
Dichte
1.03 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChIKey
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Novel transdermal bioadhesive surfactant-based system for release and solubility improvement of antimalarial drugs artemether-lumefantrine: This study utilizes 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) as a high-purity solvent in the formulation of a transdermal bioadhesive system, enhancing the solubility and delivery of antimalarial drugs. The application highlights NMP′s role in pharmaceutical formulations, particularly in improving drug efficacy and patient compliance (Volpe-Zanutto et al., 2021).
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99.5 %
Wasser: ≤ 0.05 %
Durchlässigkeit (bei 300 nm): ≥ 50 %
Durchlässigkeit (bei 325 nm): ≥ 90 %
Durchlässigkeit (bei 350 nm): ≥ 97 %
Durchlässigkeit (bei 400 nm): ≥ 99 %
Sonstige Hinweise
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Rechtliche Hinweise
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)