540020
Pluripotin
Synonym(e):
Pluripotin, Ras GTPase-Activating Protein Inhibitor II, SC1, N-(3-(7-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-ylamino)-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyrimido[4,5-d]pyrimidin-3(4H)-yl)-4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide, ERK Inhibitor VII
About This Item
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Chen, S., et al. 2006. Proc. Natl. Acad. Sci. USA103, 17266.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable