Merck
539149
Sigma-Aldrich
Proteasom-Substrat VI, fluorogen
A fluorogenic substrate probe useful for assaying trypsin-like activity of proteasome.
Synonym(e):
Proteasom-Substrat VI, fluorogen, Z-ARR-AMC, 2HCl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H44N10O7 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
765.69
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 200 mg/mL
80% acetic acid: 50 mg/mL
methanol: soluble
Fluoreszenz
λex ~380 nm
λem ~460 nm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein fluorogenes Substrat für die Testung auf Trypsin-ähnliche Aktivität des Proteasoms. Dient auch als Substrat für Cathepsin B. Exziitationsmaximum: 360 - 380 nm); Emissionsmaximum: 430 - 460 nm.
Ein fluorogenes Substrat, nützlich für die Testung auf Trypsin-ähnliche Aktivität des Proteasoms. Berichten zufolge ist es ein spezifisches Substrat für Cathepsin B.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Proteasom
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Z-Ala-Arg-Arg-AMC
Physikalische Form
Wird als Hydrochloridsalz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Geier, E., et al. 1999. Science283, 978.
Dick, T.P., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 25637.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable