538498
RGS4 Inhibitor, CCG-
Synonym(e):
RGS4 Inhibitor, CCG-, 4-Butyl-2-ethyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione, CCG203769
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
oil
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
colorless
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
RGS4
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Turner, E., et al. 2012. ACS Med. Chem. Lett..3, 146.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable