5.32177
Tdp1 Inhibitor, CD00509
Synonym(e):
Tdp1 Inhibitor, CD00509, Tyrosyl-DNA phosphodiesterase 1 Inhibitor
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
710 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: soluble
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Tdp1
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable