5.30657
Myosin ATPase Activator, EMD57003
Synonym(e):
Myosin ATPase Activator, EMD57003, (+)-5-(1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)-6-methyl-3,6-dihydro-2H-1,3,4-thiadiazin-2-one, (+)-6-(3,6-Dihydro-6-methyl-2-oxo-2H-1,3,4-thiadiazin-5-yl)-1-(3,4-dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, EMD-57033, Myosin Motor Act, (+)-5-(1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)-6-methyl-3,6-dihydro-2H-1,3,4-thiadiazin-2-one, (+)-6-(3,6-Dihydro-6-methyl-2-oxo-2H-1,3,4-thiadiazin-5-yl)-1-(3,4-dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, EMD-57033, Myosin Motor Acti
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C22H23N3O4S/c1-13-20(23-24-22(27)30-13)15-6-8-17-14(11-15)5-4-10-25(17)21(26)16-7-9-18(28-2)19(12-16)29-3/h6-9,11-13H,4-5,10H2,1-3H3,(H,24,27)
InChIKey
IZLRMTJLQCLMKF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
myosin
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Senzaki, H., et al., 2000. Circulation101, 1040.
Gambassi, G., et al. 1993. Am. J. Physiol.264, H728.
Solaro, R.J., et al.1993. Circ. Res.73, 981.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable