Dokumente
530070
Sigma-Aldrich
Pristimerin
A cell-permeable plant dienone-phenolic triterpenoid, naturally isolated from tripterygium wilfordii.
Synonym(e):
Pristimerin, Monoacylglycerol-Lipase-Inhibitor II, Proteasom-Inhibitor XV, NF-κB-Aktivierungshemmer IX, MAGL-Inhibitor II
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H40O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
red
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 2.5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C30H40O4/c1-18-19-8-9-22-28(4,20(19)16-21(31)24(18)32)13-15-30(6)23-17-27(3,25(33)34-7)11-10-26(23,2)12-14-29(22,30)5/h8-9,16,23,32H,10-15,17H2,1-7H3/t23-,26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1
InChIKey
JFACETXYABVHFD-WXPPGMDDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables pflanzliches Triterpenoid mit Dienon-Phenol-Umlagerung, natürlich isoliert aus Tripterygium wilfordii, mit berichteter Antikrebs-Wirkung sowohl in vitro (IC50 ≤; 610 nM in den Zelllinien A549, K562, KBM5, MCF-7, MDA-MB-231 und HepG2 sowie in Primärkulturen humaner Leukämiezellen) als auch in vivo bei Mäusen (1 bis 2,5 mg/kg/Tag subkutan), darunter auch bei Imatinib/STI571-resistenten Krebszellen mit der Bcr-Abl-Mutation T315I. Diese Wirkung geht höchstwahrscheinlich auf seine hemmenden Aktivitäten gegenüber der Chymotrypsin-Untereinheit des Proteasoms (IC50 = 2,2 bzw. 3,0 µ;M gegenüber aufgereinigtem 20S-Proteasom vom Kaninchen bzw. 26S-Proteasom vom Menschen) und auf die Aktivierung des zellulären NF-κ;B-Signalwegs/IKK zurück. Hemmt Berichten zufolge außerdem reversibel und hochpotent die Aktivität von Monoacylglycerin-Lipase (MGL), dem Enzym, das den Cannabinoid-Rezeptor-Liganden 2-Arachidonoyl-sn-glycerin (2-AG) hydrolysiert und deaktiviert (IC50 = 93 nM).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Lu, Z., et al. 2010. Mol. Cancer9, 112.
King, A.R., et al. 2009. Chem. Biol.16, 1045.
Tiedemann, R.E., et al. 2009. Blood113, 4027.
Yang, H., et al. 2008. J. Cell. Biochem.103, 234.
Wu, C.C., et al. 2005. Mol. Cancer Ther.4, 1277.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable