Dokumente
528281
Sigma-Aldrich
Polo-like Kinase-Inhibitor IV, SBE13
The Polo-like Kinase Inhibitor IV, SBE13, also referenced under CAS 775294-82-1, controls the biological activity of Polo-like Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Polo-like Kinase-Inhibitor IV, SBE13, N-(4-((6-Chlor-3-pyridinyl)methoxy)-3-methoxybenzyl)-N-(2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl)amin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H27ClN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
442.94
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥94% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
beige
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable, aus Vanillin gewonnene Pyridyl-Ethanamin-Verbindung, die als hochpotenter Typ-II-Plk1-Inhibitor wirkt (IC50 von 200 pM) und gegen das weniger konservierte DFG-Motiv gerichtet ist, das nur zugänglich ist, wenn die Kinase sich in ihrer inaktiven DFG-out-Konformation befindet. Dadurch ergibt sich eine ausgezeichnete Selektivität gegenüber Plk2 (IC50 >; 66 µ;M), Plk3 (IC50 = 875 nM) und Aurora-A-Kinase (keine nachweisbare Wirkung). Hemmt nachweislich die Vermehrung von HeLa-Zellen mit einem EC50 von 18 µ;M.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Keppner, S., et al. 2009. ChemMedChem.4, 1806.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable