527460
PhosphoDetect Anti-PKR (pThr⁴⁵¹) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Double-stranded RNA-dependent Protein Kinase, Phospho-Specific (Thr⁴⁵¹)
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr451)
Angaben zum Gen
human ... EIF2AK2(5610)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry (see comments)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
IFNγ-stimulated HeLa cells.
Sonstige Hinweise
Srivastava, S.P., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 2416.
Clemens, M.J. 1997. Int. J. Biochem. Cell Biol.29, 945.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable