525146-M
sPLA2-IIA Inhibitor II, KH064
Synonym(e):
(S)-5-(4-(benzyloxy)phenyl)-4-(7-phenylheptanamido)pentanoic acid, Phospholipase A₂ Group IIA Inhibitor II, PLA2g2a Inhibitor II
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Iyer, A., et al. 2012. Diabetes.61, 2320,
Levick, S., et al. 2006. J Immunol.176, 7000.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable