5.06236
Tiagabine Hydrochloride
Synonym(e):
Tiagabine Hydrochloride, GABA reuptake inhibitor, Tiagabine, Gabitril, GAT-1 GABA Transporter Inhibitor, Tiagabine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
67 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
water: soluble
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C20H25NO2S2.ClH/c1-14-7-11-24-18(14)17(19-15(2)8-12-25-19)6-4-10-21-9-3-5-16(13-21)20(22)23;/h6-8,11-12,16H,3-5,9-10,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t16-;/m1./s1
InChIKey
YUKARLAABCGMCN-PKLMIRHRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
GAT-1
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Hu, Q., et al. 1997. Brain Res.753,260.
Suzdak, P., et al., 1995. Epilepsia.36, 612.
Andersen, E., et al., 1993. J. Med. Chem.36, 1716.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable