5.05991
Flumazenil
Synonym(e):
Flumazenil, GABA A Receptor Antagonist, Flumazenil, Ro 15-1788, GABAA Receptor Antagonist, Flumazenil, Ro 15-1788
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 25 mM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
InChIKey
OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
GABAA
Verpackung
Warnhinweis
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Li, J., et al. 2006. Neuropharmacol.51, 168.
Weiss, M., et al. 2002. Neurochem. Res.27, 1605.
Atack, J., et al. 1999. Neuropsychopharmacol.20, 255.
Votey, S.R., et al. 1991. Ann. Emerg. Med.20, 181.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable