5.05484
SB-277011-A Dihydrochloride
Synonym(e):
SB-277011-A Dihydrochloride, SB277011A, SB 277011A, Dopamine D3 Receptor Antagonist, SB-277011-A, SB-277011A
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 100 mM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C28H30N4O.2ClH/c29-18-21-5-8-23-19-32(16-13-22(23)17-21)15-12-20-6-9-24(10-7-20)31-28(33)26-11-14-30-27-4-2-1-3-25(26)27;;/h1-5,8,11,14,17,20,24H,6-7,9-10,12-13,15-16,19H2,(H,31,33);2*1H/t20-,24-;;
InChIKey
HEZIOTGUXSPDAK-ONAIBGCWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
D3
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Reavill, C. et al. 2000. J. Pharmacol. Exp. Ther.294, 1154.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable