5.05315
A 438079
Synonym(e):
A 438079, 3-((5-(2,3-dichlorophenyl)-1H-tetrazol-1-yl)methyl)pyridine hydrochloride, P2X7 Purinergic Receptor Antagonist, A 438079, A438079, A-438079
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C13H9Cl2N5.ClH/c14-11-5-1-4-10(12(11)15)13-17-18-19-20(13)8-9-3-2-6-16-7-9;/h1-7H,8H2;1H
InChIKey
MBTJFFMIPPMRGR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
P2X₇
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Wang B, et al., 2013, Purinergic Signal.9, 101.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable