5.05227
(-)-Cytisine
Synonym(e):
(-)-Cytisine, nAChR Agonist, (-)-Cytisine, Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonist, (-)-Cytisine, Baptitoxine, Sophorine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
water: 100 mM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C11H14N2O/c14-11-3-1-2-10-9-4-8(5-12-6-9)7-13(10)11/h1-3,8-9,12H,4-7H2/t8-,9-/m0/s1
InChIKey
ANJTVLIZGCUXLD-IUCAKERBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
nAChR
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
West, R., 2011, N. Engl. J. Med.365, 1193.
Happe, K., et al., 1994. Neurosci.62, 929.
Reavill, C. et al., 1990. Neuropharmacol.29, 619.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable