Merck
5.04761
Sigma-Aldrich
CL 316243 Hydrat
Synonym(e):
Dinatrium-5-[(2R)-2-[[(2R)-2-(3-chlorphenyl)-2-hydroxyethyl]amino}propyl]-1,3-benzodioxol-2,2-dicarboxylat Hydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18ClNNa2O7 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.79 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
SMILES String
O.[Na+].[Na+].C[C@H](Cc1ccc2OC(Oc2c1)(C([O-])=O)C([O-])=O)NC[C@H](O)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C20H20ClNO7.2Na.H2O/c1-11(22-10-15(23)13-3-2-4-14(21)9-13)7-12-5-6-16-17(8-12)29-20(28-16,18(24)25)19(26)27;;;/h2-6,8-9,11,15,22-23H,7,10H2,1H3,(H,24,25)(H,26,27);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t11-,15+;;;/m1.../s1
InChIKey
BFEWLXURNRQQLY-BELDDISZSA-L
Biochem./physiol. Wirkung
CL 316243 ist ein β3-Adrenozeptor-Agonist, ein Medikament gegen Fettleibigkeit.