5.04045
Focal Adhesion Kinase Inhibitor III
Synonym(e):
Focal Adhesion Kinase Inhibitor III, N-(4- tert-Butylbenzyl)-1,5-dimethyl-1,5-dihydropyrazolo[4,3-c][2,1]benzothiazin-8-amine-4,4-dioxide, FAK Inhibitor III
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
FAK
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable