5.00653
Nef Hck Activation Inhibitor, B9
Synonym(e):
Nef Hck Activation Inhibitor, B9, Nef Dimerization Blocker, ( E)-4-((3-Chlorophenyl)diazenyl)-5-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole-1-carbothioamide, Nef Dimerization Blocker, (E)-4-((3-Chlorophenyl)diazenyl)-5-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole-1-carbothioamide
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: 2.5 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1=CC(=CC(=C1)Cl)N=NC2=C(NN(C2=O)C(=S)N)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Nef
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable