Merck
4.91001
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
high purity
Synonym(e):
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11F18N2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
556.17
UNSPSC-Code:
12352107
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
-1 °C
Dichte
1.71 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Identität (NMR): entspricht
Reinheit (HPLC, Fl.%): ≥ 99.0 %
Halogenide: ≤ 100 ppm
Wasser (K. F.): ≤ 100 ppm
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable