Merck
489478
Sigma-Aldrich
LSD1-Inhibitor III, CBB1007 
The LSD1 Inhibitor III, CBB1007 controls the biological activity of LSD1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
LSD1-Inhibitor III, CBB1007, LSD-Inhibitor III, Methyl-3-(4-(4-Carbamimidoylbenzoyl)Piperazin-1-carbonyl)-5-((4-Carbamimidoylpiperazin-1-yl)methyl)Benzoat, 3TFA, KDM1-Inhibitor III, Histon-Lysin-Demethylase-Inhibitor V, BHC110-Inhibitor III
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H34N8O4 · 3C2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
876.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC(N1CCN(CC2=CC(C(N3CCN(C(C4=CC=C(C(N)=N)C=C4)=O)CC3)=O)=CC(C(OC)=O)=C2)CC1)=N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Amidin-Guanidinium-Verbindung, die als potenter, reversibler, substratkompetitiver und selektiver LSD1-Inhibitor (IC50 = 5,27 µ;M für hLSD1) wirkt und die LSD1-vermittelte Demethylierung von H3K4Me2 und H3K4Me (IC50 ≤; 5 µ;M) effizient blockiert, ohne Auswirkungen auf die Aktivitäten von H3K4Me3 und H3K9Me2 sowie LSD2 und JARID1A zu haben. Erhöht den Gehalt an H3K4Me2 und H3K4Me (IC50 ≤; 5 µ;M) und bewirkt die Aktivierung von epigenetisch unterdrückten CHRM4/M4-ArchR- und SCN3A-Genen in F9-Zellen (IC50 ≤; 3,74 µ;M). Es hat sich gezeigt, dass er vorzugsweise das Wachstum von pluripotenten Tumoren stoppt und nur minimale Auswirkungen auf nicht-pluripotente Krebs- oder normale somatische Zellen hat (IC50 >;100 µ;M).
Hinweis: Das Molekulargewicht ist chargenspezifisch und kann dem Fläschchenetikett entnommen werden.
Eine zellpermeable Amidin-Guanidinium-Verbindung, die als potenter, reversibler, substratkompetitiver und selektiver LSD1-Inhibitor (IC50 = 5,27 µ;M für hLSD1) wirkt und die LSD1-vermittelte Demethylierung von H3K4Me2 und H3K4Me (IC50 ≤; 5 µ;M) effizient blockiert, ohne Auswirkungen auf die Aktivitäten von H3K4Me3 und H3K9Me2 sowie LSD2 und JARID1A zu haben. Erhöht den Gehalt an H3K4Me2 und H3K4Me (IC50 ≤; 5 µ;M) und bewirkt die Aktivierung von epigenetisch unterdrückten CHRM4/M4-ArchR- und SCN3A-Genen in F9-Zellen (IC50 ≤; 3,74 µ;M). Es hat sich gezeigt, dass er vorzugsweise das Wachstum von pluripotenten Tumoren stoppt und nur minimale Auswirkungen auf nicht-pluripotente Krebs- oder normale somatische Zellen hat (IC50 >;100 µ;M).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Wang, J., et al. 2011. Cancer Res.71, 7238.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable