Alle Fotos(1)
Key Documents
475904-M
Millipore
MOWIOL® 4-88 Reagenz
Synonym(e):
Poly(vinylalkohol)
About This Item
Lineare Formel:
[-CH2CHOH-]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41202101
NACRES:
NA.75
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
yellow
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChIKey
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zur Fixierung von Zellen auf Objektträgern für den Nachweis von Zelloberflächenantigenen durch Immunfluoreszenz. Nützlich als Bleichschutzmittel.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Angaben zur Herstellung
2,4 g MOWIOL® 4-88 zu 6 g Glycerin hinzugeben und mischen. 6 ml Wasser hinzugeben und mehrere Stunden lang bei Raumtemperatur rühren. 12 ml 0,2 M TRIS (pH 8,5) hinzugeben und 10 Minuten lang unter gelegentlichem Mischen auf 50 °;C erwärmen. Wenn sich das MOWIOL 4-88 aufgelöst hat, die Lösung durch 15-minütige Zentrifugation bei 5.000 x g klären.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °;C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 2 Wochen haltbar.
Sonstige Hinweise
Longin, A., et al. 1993. J. Histochem. Cytochem. 41, 1833.
Beug, H., et al. 1979. Cell18, 375.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mowiol is a registered trademark of Kuraray Europe GmbH
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1