475879
Monastrol
A potent, cell-permeable, non-tubulin-interacting mitosis inhibitor.
Synonym(e):
Monastrol, 4-(3-Hydroxyphenyl)-6-methyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydro-4H-pyrimidin-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, Eg5 Inhibitor I
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C14H16N2O3S/c1-3-19-13(18)11-8(2)15-14(20)16-12(11)9-5-4-6-10(17)7-9/h4-7,12,17H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,20)/t12-/m0/s1
InChIKey
LOBCDGHHHHGHFA-LBPRGKRZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Mitotic kinesin Eg5
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Mayer, T.U., et al. 1999. Science286, 971.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable