Dokumente
475837
Sigma-Aldrich
ISO-1
≥98% (HPLC), solid, MIF antagonist, Calbiochem®
Synonym(e):
MIF-Antagonist, ISO-1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.24
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
MIF-Antagonist, ISO-1, The MIF Antagonist, ISO-1, also referenced under CAS 478336-92-4, controls the biological activity of MIF.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light yellow
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C12H13NO4/c1-16-12(15)7-10-6-11(13-17-10)8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6-7H2,1H3
InChIKey
AIXMJTYHQHQJLU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Isoxazolinverbindung, die entzündungshemmende Eigenschaften aufweist. Hemmt die Aktivität der MIF-Dopachrom-Tautomerase durch Bindung an ihr katalytisches aktives Zentrum (IC50 = 7 µ;M für D-Dopachrom-Tautomerase) und unterdrückt die Produktion von TNFα;, PGE2 und COX-2 in menschlichen Monozyten sowie von Arachidonsäure in RAW-264.7-Makrophagen. Zeigt antidiabetogene Eigenschaften in einem immuno-inflammatorischen diabetischen Mausmodell.
Eine zellpermeable Isoxazolinverbindung, die entzündungshemmende Eigenschaften aufweist. Hemmt die Aktivität der MIF-Tautomerase durch Bindung an ihr katalytisches aktives Zentrum (IC50 = 7 µ;M für D-Dopachrom-Tautomerase) und unterdrückt die Produktion von TNFα;, PGE2 und COX-2 in menschlichen Monozyten sowie von Arachidonsäure in RAW-264.7-Makrophagen. Zeigt antidiabetogene Eigenschaften in einem immuno-inflammatorischen diabetischen Mausmodell. Auch als 50-mM-Lösung in DMSO verfügbar (Katalog-Nr. <;A href=" http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-505225">;505225<;/A>;).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
MIF-Tautomerisierung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 7 µ;M für D-Dopachrom-Tautomerase
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yan Mao et al.
International journal of biological sciences, 19(2), 593-609 (2023-01-13)
Septic acute kidney injury (AKI) is characterized by inflammation. Pyroptosis often occurs during AKI and is associated with the development of septic AKI. This study found that induction of insulin-like growth factor 2 mRNA binding protein 1 (IGF2BP1) to a
Mathias Linnerbauer et al.
JCI insight, 7(7) (2022-04-09)
Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune inflammatory disease of the CNS that is characterized by demyelination and axonal degeneration. Although several established treatments reduce relapse burden, effective treatments to halt chronic progression are scarce. Single-cell transcriptomic studies in MS and
Hyejin Park et al.
Cell, 185(11), 1943-1959 (2022-05-12)
Parthanatos-associated apoptosis-inducing factor (AIF) nuclease (PAAN), also known as macrophage migration inhibitor factor (MIF), is a member of the PD-D/E(X)K nucleases that acts as a final executioner in parthanatos. PAAN's role in Parkinson's disease (PD) and whether it is amenable