Wichtige Dokumente
454583-M
Sigma-Aldrich
PhosphoDetect Anti-NMDA NR2B (pTyr¹⁴⁷²) Kaninchen-pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor-Untereinheit 2B, Phospho-spezifisch (Tyr¹⁴⁷²)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr1472)
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Erkennt die ~180 kDa NMDA-Rezeptor-NR2B-Untereinheit, die an Tyr1472 phosphoryliert ist.
Immunaffinitätsgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper. Erkennt die ~180 kDa NR2B-Untereinheit des NMDA-Rezeptors, die an Tyr1472 phosphoryliert ist.
Immunogen
Ratte
ein synthetisches Phosphopeptid, das den Aminosäuren entspricht, die die Tyr¹;⁴;⁷;²;-Phosphorylierungsstelle von Ratten-NMDA NR2B umgeben
Anwendung
Dot Blot (1:500-1:1000)
Immunblotting (1:500-1:1000)
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 150 mM NaCl, 10 mM HEPES, 100 µ;g/ml BSA, 50 % Glycerin, pH 7,5.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Sonstige Hinweise
Kann 2 zusätzliche Banden mit niedrigerem Molekulargewicht erkennen. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3