442685-M
PhosphoDetect Anti-MAP Kinase ERK1/ERK2 (pThr²⁰²/Tyr²⁰⁴) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human, rat
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr202/pTyr204)
Angaben zum Gen
human ... MAPK3(5595)
rat ... Mapk3(50689)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1:1000)
Warnhinweis
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3