440206
LY 294002, 4′-NH2
A cell-permeable LY 294002 4′-amino derivative with enhanced potency against p110α/β/δ/γ.
Synonym(e):
LY 294002, 4′-NH2, 2-(4-Morpholinyl)-8-(4-aminophenyl)-4H-1-benzopyrone-4-one, PI-828
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 30 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C19H18N2O3/c20-14-6-4-13(5-7-14)15-2-1-3-16-17(22)12-18(24-19(15)16)21-8-10-23-11-9-21/h1-7,12H,8-11,20H2
InChIKey
WUKMIBOGGXMBAC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable