Dokumente
43-040
Millipore
MILLIPLEX MAP Lysepuffer für Multiplexing
Synonym(e):
Buffer for MILLIPLEX, Lysis Buffer for Multiplexing, Multiplex Lysis Buffer
About This Item
UNSPSC-Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.25
Form
solution
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex xMAP)
Anwendung
Dieser MILLIPLEX MAP-Lysepuffer ist ein Puffer, der für Cell Signaling Bead-Basis Multiplex-Kits verwendet wird.
Forschungskategorie
Alle
Lagerung und Haltbarkeit
bei 4 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar
Rechtliche Hinweise
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rasha Al-Attar et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology, 242, 110653-110653 (2020-01-12)
Naked mole rats (NMRs, Heterocephalus glaber) are among the most hypoxia-tolerant mammals known. They can reduce their metabolic rate (>85%) under severe hypoxia, remain moderately active and recover with no obvious signs of damage. Hence, NMRs are an excellent model
Aakriti Gupta et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 243-244, 110436-110436 (2020-04-05)
The wood frog (Rana sylvatica) is a remarkable species. These frogs can endure prolonged oxygen deprivation as well as dehydration to ~60% of total body water lost and, combining these two abilities, they survive whole body freezing for weeks at
Cheng-Wei Wu et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 246-247, 110461-110461 (2020-06-05)
In arid conditions, the African Clawed frog Xenopus laevis enters a state of estivation dormancy as an adaptive survival strategy. Under estivation, X. laevis experience severe dehydration stress as 25-35% of total body water is lost. Dehydration in X. laevis