Dokumente
420130
Millipore
JNK-Inhibitor III, zellpermeabel
The JNK Inhibitor III, Cell-Permeable controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
JNK-Inhibitor III, zellpermeabel, SAPK-Inhibitor III, HIV-TAT₄₇₋₅₇-gaba-c-Junδ₃₃₋₅₇, Ac-YGRKKRRQRRR-gaba-ILKQSMTLNLADPVGSLKPHLRAKN-NH₂
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C191H336N70O48S
Molekulargewicht:
4413.22
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
acetic acid: 100 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables 37-mer-Peptid, das durch Fusion der Sequenz der humanen c-Jun-δ;-Domäne (Aminosäuren 33–57) an die Sequenz der HIV-TAT-Proteintransduktionsdomäne (Aminosäuren 47–57) mittels eines γ;-Aminobutansäure (GABA)-Spacers konstruiert wird. Stört nachweislich spezifisch die Bildung des c-Jun/JNK-Komplexes und die anschließende Phosphorylierung und Aktivierung von c-Jun mittels JNK in-vitro und auch in intakten Zellen. Da sich sein Hemmmodus von dem des JNK-Inhibitors II (SP600125; Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-420119&;#124;[/islink]">;420119<;/A>;) unterscheidet, können sich diese beiden Inhibitoren bei JNK-Signalwegstudien gut ergänzen.
Ein zellpermeables Peptid mit 37 Aminosäuren, das durch Fusion der Sequenz der JNK-Bindungsdomäne (δ;) (Aminosäuren 33–57) von humanem c-Jun an die Sequenz der HIV-TAT-Transduktionsdomäne (Aminosäuren 47–57) mit einem γ;-Aminobutansäure (GABA)-Spacer konstruiert wird. Berichten zufolge stört es spezifisch die Bildung des c-Jun/JNK-Komplexes und die anschließende Phosphorylierung und Aktivierung von c-Jun mittels JNK in-vitro und in intakten Zellen. Darüber hinaus wird auch berichtet, dass es die Apoptose in HeLa-Zelllen induziert. Der Hemmmodus unterscheidet sich von dem des JNK-Inhibitors II (SP600125; Best.-Nr. 420119), sodass das Produkt in JNK-Signalwegstudien ergänzend zu diesem Inhibitor verwendet werden kann.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
JNK
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Sequenz
Ac-Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-gaba-Ile-Leu-Lys-Gln-Ser-Met-Thr-Leu-Asn-Leu-Ala-Asp-Pro-Val-Gly-Ser-Leu-Lys-Pro-His-Leu-Arg-Ala-Lys-Asn-NH₂;
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Holzberg, D., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 40213.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable