Dokumente
401954
Sigma-Aldrich
Schwer- und leichtkettenspezifischer Ziegen-Anti-Human-IgG-Antikörper
Calbiochem®, from goat
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.77
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dieser schwer- und leichtkettenspezifische Ziegen-Anti-Human-IgG-Antikörper ist zur Verwendung bei der Immunelektrophorese zum Nachweis von schwer- und leichtkettenspezifischem Human-IgG validiert.
Immunaffinitätsgereinigter polyklonaler Ziegenantikörper. Erkennt humanes IgG, schwere und leichte Ketten.
Anwendung
Immunelektrophorese (siehe Anmerkungen)
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 10 mM PBS, pH-Wert 8,0.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Sonstige Hinweise
Monospezifisch für Human-IgG, schwere und leichte Ketten, was mittels Immunelektrophorese gegenüber normalem Humanserum ermittelt wurde. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable