401484
IKK-2 Inhibitor IV
InSolution, ≥95%
Synonym(e):
InSolution IKK-2 Inhibitor IV
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
liquid
Wirksamkeit
18 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
clear pale yellow
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)