401455-M
Goat Anti-Human IgG, H&L Chain Specific Peroxidase Conjugate
liquid, Calbiochem®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
0.02% thimerosal as preservative
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Isotyp
IgG
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Immunoelectrophoresis (see comments)
Warnhinweis
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable