400064
Anti-Glucose Transporter-4 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Glut-4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC2A4(6517)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Frozen Sections (2-20 µg/ml)
Immunoblotting (1-10 µg/ml; see comments)
Immunoprecipitation (1-10 µg/100 µg tissue membrane)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
James, D.E., et al. 1989. Nature 338, 83.
James, D.E., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86, 8368.
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable