386698
Hydrocortisone
≥99% (HPLC), solid, anti-inflammation agent, Calbiochem®
Synonym(e):
Hydrocortison, Chromatographie-Standard, Cortisol
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Hydrocortison, Chromatographie-Standard, Conforms to USP Reference Standard.
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChIKey
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Entspricht dem USP-Referenzstandard
Warnhinweis
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1A - STOT RE 2
Zielorgane
Adrenal gland,Bone marrow
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable