375368
HEPES
≥99% dry basis (titration), 1M solution, amniosulfonic acid buffer
Synonym(e):
4-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-1-ethansulfonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
HEPES, ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), 1M zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Qualitätsniveau
Assay
≥99% dry basis (titration)
Form
solution
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
clear colorless
Nützlicher pH-Bereich
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChIKey
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable