35675
ββ-Glycerophosphat, Dinatriumsalz, Pentahydrat
A phosphate group donor in matrix mineralization studies that acts as a protein phosphatase inhibitor.
Synonym(e):
ββ-Glycerophosphat, Dinatriumsalz, Pentahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (titration)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
water: 5 mg/mL
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.010%
phosphate (PO43-): ≤0.010%
Kationenspuren
As: ≤0.00050%
heavy metals (as Pb): ≤0.0020%
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.5H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;;;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2
InChIKey
PEMUISUYOHQFQH-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Lecanda, F., et al. 1997. J. Cell Biochem. 67, 386.
Laurencin, C.T., et al. 1996. Bone 19, 93s.
Shioi, A., et al. 1995. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 15, 2003.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable