344079-M
Flurbiprofen
A mixture of S(+) and R(-) enantiomers.
Synonym(e):
Flurbiprofen, (±)-2-Fluoro-α-methyl[1,1ʹ-biphenyl]-4-acetic Acid, U-27182
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
InChIKey
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Cyclooxygenase
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Hinz, R., et al. 2001. Pharmacol. Res.18, 151.
Klabunde, T., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 312.
Range, S.P., et al. 2000. Eur. Respir. J.15, 751.
van Haeringen, N.J., et al. 2000. J. Ocul. Pharmacol. Ther.16, 353.
Curnock, A.P., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.282, 339.
Reindeau, D., et al. 1997. Can. J. Physiol. Pharmacol.75, 1088.
Wechter, W.J., et al. 1997. Cancer Res. 57, 4316.
Karmali, R.A., and Marsh, J. 1986. Prostaglandins Leukot. Med. 23, 11.
Karmali, R.A., and Marsh, J. 1985. Prostaglandins Leukot. Med. 20, 283.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable