Dokumente
343020
Sigma-Aldrich
FLT-3-Inhibitor
The Flt-3 Inhibitor, also referenced under CAS 301305-73-7, controls the biological activity of Flt-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
FLT-3-Inhibitor
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: <4 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C18H20N2O4S/c1-23-12-8-7-10(9-13(12)24-2)17(22)20-18-15(16(19)21)11-5-3-4-6-14(11)25-18/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H2,19,21)(H,20,22)
InChIKey
FSPQCTGGIANIJZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Thienylcarboxamid-Verbindung, die als starker, mit ATP konkurrierender und hochgradig selektiver FLT-3-Inhibitor (IC50 = 42 nM) fungiert und nur wenig Wirkung gegen ein Panel aus 22 anderen Kinasen zeigt (IC50 ≥;3 µ;M). Weist nachweislich antiproliferative Eigenschaften gegen die menschliche akute myeloische Leukämie-Zelllinie MV4-11 (IC50 = 340 nM), die konstitutiv aktives FLT-3 exprimiert, auf.
Biochem./physiol. Wirkung
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 42 nM gegen FLT-3
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Sonstige Hinweise
Patch, R.J., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 3282.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3