341506
Fetuin, Fetal Bovine Serum
Synonym(e):
Fetuin, Fetal Bovine Serum
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine serum
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
white to light brown
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
bovine ... AHSG(280988) , FETUB(504615)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Nie, Z. 1992. Am. J. Physiol. 263, C551.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable