259580
2-Deoxy-D-galactose
Hexose analog that can be incorporated into rat gangliosides GM2 and GD3 in positions normally occupied by galactose.
Synonym(e):
2-Deoxy-D-galactose
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
water: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6-/m1/s1
InChIKey
VRYALKFFQXWPIH-HSUXUTPPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Kohla, G., et al. 1993. FEBS Lett. 327, 63.
Dam, T.K. 1992. Mol. Cell. Biochem. 117, 1.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable