Dokumente
251530-M
Millipore
Dafadin-A
Synonym(e):
Dafadin-A
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25N3O3
Molekulargewicht:
391.46
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light beige
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Isoxazoloamidverbindung, die spezifisch die DAF-9-Aktivität in C. elegans (~20 µ;M) hemmt, ohne die Aktivität von DAF-12 und sterol- und oxysterol-metabolisierenden P450s zu beeinträchtigen. Zielt reversibel das katalytische Häm-Eisen des DAF-9-Zytochroms p450 an und induziert die Phänotypen Daf-c (konstitutiv Dauer), Mig (distale Spitze Zellmigration) und Pvl (herausragend vulvär) in C.elegans Wildtyp (bei ~25 µ;M). Zudem einer der stärksten Inhibitoren von CYP27A1, dem Säugetier-Ortholog von DAF-9. Fördert die Dauerphasen-Bildung (nicht alternde, stressresistente alternative dritte Larvenphase) nur in C. elegans Wildtyp und verlängert dessen Lebensdauer um etwa 29 %.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Luciani, G.M., et al. 2011. Nat. Chem. Biol.7, 891.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
545.7 - 659.1 °F
Flammpunkt (°C)
285.4 - 348.4 °C