Dokumente
236608-M
Sigma-Aldrich
C-reaktives Protein, menschlich, rekombinant, E. coli
C-Reactive Protein, Human, Recombinant, E. coli, CAS 9007-41-4, is suitable for immunological studies.
Synonym(e):
C-reaktives Protein, menschlich, rekombinant, E. coli, rhCRP
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Löslichkeit
aqueous buffer: soluble
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Molekulare Masse 23.000 (Monomer); 115.000 (Pentamer).
Rekombinantes, menschliches C-reaktives Protein, das in E. coli exprimiert wird. CRP ist ein wichtiges Akutphasen-Plasmaprotein, das bei Patienten mit Akutphasen-Erkrankungen drastisch erhöht ist. Besteht aus fünf identischen, nicht kovalent verknüpften Untereinheiten. Weist eine Ca2+-abhängige Bindung an eine Vielzahl von Substraten auf. Wichtig bei der Diagnose rheumatoider Arthritis. Für immunologische Studien geeignet. Im gereinigten Zustand und im Plasma aggregiert die monomere Form (molekulare Masse von ~ 21 kDa) als zyklisches Pentamer.
Rekombinantes, menschliches C-reaktives Protein, das in E. coli exprimiert wird. CRP ist ein wichtiges Akutphasen-Plasmaprotein, das bei Patienten mit Akutphasen-Erkrankungen drastisch erhöht ist. Besteht aus fünf identischen, nicht kovalent verknüpften Untereinheiten. Weist eine Ca2+-abhängige Bindung an eine Vielzahl von Substraten auf. Wichtig bei der Diagnose rheumatoider Arthritis. Für immunologische Studien geeignet. Im gereinigten Zustand und im Plasma aggregiert die monomere Form (molekulare Masse von ~ 21 kDa) als zyklisches Pentamer. Zur Verwendung als Kalibrierungsstandard für CRP-Assays, strukturelle und funktionale Untersuchungen und als Antigen zur Produktion von Antiseren vorgesehen.Mittels Elektroimmunassay gemäß WHO-Referenzstandard oder gleichwertigem Standard kalibriert.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 140 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 2 mM CaCl₂;, 0,05 % NaN₃;, pH 7,5.
Sonstige Hinweise
Paffen, E., et al. 2004. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.24, 975.
Ballou, S.P., and Kushner, I. 1992. Adv. Intern. Med. 37, 313.
Stults, N.L., et al. 1987. Anal. Biochem. 161, 567.
Woo, P., et al. 1985. J. Biol. Chem. 260, 13384.
de Beer, F.C., and Pepys, M.B. 1982. J. Immun. Methods 50, 17.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable