Merck
219380
Millipore
Cefotaxim Natriumsalz
Potent β-lactamase-resistant antibiotic of cephalosporin class. Active against Gram-positive and Gram-negative organisms, including Gram-negative anaerobes. Inhibits cell wall synthesis.
Synonym(e):
Cefotaxime Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16N5NaO7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.45
Beilstein:
5711411
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥91% dry basis (HPLC)
Form
crystalline solid
Optische Aktivität
[α]/D +58 to +64°, c = 1 in H2O
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 250 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
InChIKey
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Allgemeine Beschreibung
Potentes β-Lactamase-resistentes Antibiotikum der Cephalosporin-Klasse. Wirkt gegen grampositive und gramnegative Organismen, einschließlich gramnegative anaerobe Organismen. Hemmt die Zellwandsynthese.
Potentes β-Lactamase-resistentes Antibiotikum der Cephalosporin-Klasse. Wirkt gegen grampositive und gramnegative Organismen, einschließlich gramnegative anaerobe Organismen. Hemmt die Zellwandsynthese. Der optimale pH-Wert beträgt 4,5–6,5.
Biochem./physiol. Wirkung
Cefotaxim hemmt die bakterielle Zellwand-Synthese durch Bindung an Penicillin-bindende Proteine ??(PBP), wodurch der letzte Transpeptidierungsschritt der Peptidoglycansynthese in bakteriellen Zellwänden gehemmt wird. Folge davon ist die Lyse von Bakterien durch autolytische Enzyme.
Sonstige Hinweise
Breitspektrum, dritte Generation Cephalosporin-Antibiotikum
Molinari, G., et al. 1991. J. Chemotherap. 3, 6.
Vallee, F. und LeBel, M. 1991. Antimicrob. Agents Chemother. 35, 2057.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °C bis zu 10 Tage und bei einer Temperatur von -20 °C bis zu 13 Wochen haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable