Wichtige Dokumente
217657
Sigma-Aldrich
Anti-CD49f-mAb der Maus (BQ16)
liquid, >95% (SDS-PAGE), clone BQ16
Synonym(e):
Anti-VLA-6
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BQ16, monoclonal
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Enthält
0.5 mg/mL gentamycin sulfate as preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Anti-CD49f, Maus, monoklonal, Klon BQ16, erkennt das ~150-kDa-CD49f (α6-Integrin) in Raji-Zellen. Für FC, WB, IP und IHC an Schnellschnitten validiert.
Erkennt das ~150-kDa-CD49f (α6-Integrin) in Raji-Zellen.
Mit Protein A aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper. Erkennt das ~150-kDa-CD49f(VLA-6)-Protein.
Immunogen
UM-UC-9-Zellen (humane Blasenkrebs-Zelllinie)
Anwendung
Durchflusszytometrie (10 µg/ml)
Schnellschnitte (siehe Kommentare)
Immunblot (siehe Kommentare)
Immunpräzipitation (siehe Kommentare)
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Berditchevski, F., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 17784.
Liebert, M., et al. 1993. Hybridoma 12, 67.
Dieser Antikörper funktioniert Berichten zufolge auch in Immunblot, Immunpräzipitation und mit Schnellschnitten. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable