Alle Fotos(1)
Key Documents
211875
Sigma-Aldrich
Captopril
An antihypertensive agent that competitively inhibits angiotensin-converting enzyme (ACE; IC₅₀= 23-35 nM) and acts as a reversible and competitive inhibitor of LTA4 hydrolase (IC₅₀ = 11 µM).
Synonym(e):
Captopril, [2S]-1-[3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-prolin, SQ-14225
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
InChIKey
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Antihypertensivum, das Angiotensin-konvertierendes Enzym (ACE; IC50 = 23–35 nmol/l) kompetitiv hemmt und als reversibler und kompetitiver Inhibitor von LTA4-Hydrolase dient (IC50 = 11 µmol/l). Hemmt Angiotensin und verlangsamt das Wachstum von experimentellen Tumoren in Ratten. Hemmt Berichten zufolge die Apoptose in humanen Lungenepithelzellen (IC50 = ~320 nmol/l).
Ein Antihypertensivum. Reversibler und kompetitiver Inhibitor von LTA4-hydrolase (IC50= 11 µmol/l). Ist auch ein kompetitiver Inhibitor von Angiotensin-konvertierendes Enzym (ACE). Hemmt Angiotensin und verlangsamt das Wachstum von experimentellen Tumoren in Ratten.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
ACE
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 23–35 nmol/l gegen Angiotensin-konvertierendes Enzym (ACE); 11 µmol/l gegen LTA4-Hydrolase; ~320 nmol/l hemmen die Apoptose in humanen Lungenepithelzellen
Warnhinweis
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Sonstige Hinweise
Uhal, B.D., et al. 1998. Am. J. Physiol.275, L1013.
Volpert, O.V., et al. 1996. J. Clin. Invest.98, 671.
Voors, A.A., et al. 1995. J. Cardiovasc. Risk2, 413.
Orning, L., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 16507.
Kostis, J. 1988. Am. Heart J. 116, 1591.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable