Dokumente
204903
Sigma-Aldrich
Anti-Komplement 5b-9-pAb aus Kaninchen
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-terminales Komplement-Komplex, Anti-Membranangriffkomplex, Anti-MAC
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Dieser Anti-Komplement 5b-9-pAb aus Kaninchen ist zur Verwendung mit Schnellschnitten, Immunfluoreszenz, Paraffinschnitten und radialer Immundiffusion für den Nachweis von Komplement 5b-9 validiert.
Erkennt den Komplementkomponentenkomplex Cb5-C9.
Mit Protein A aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper. Erkennt den C5b-C9-Komplementkomponentenkomplex.
Immunogen
Aufgereinigter humaner SC5b-9-Komplex
Human
Anwendung
Schnellschnitte (siehe Anwendungsreferenzen)
Immunfluoreszenz (siehe Kommentare)
Paraffinschnitte (siehe Kommentare, Vorbehandlung mit Wärme erforderlich)
radiale Immundiffusion (unverdünnt verwenden)
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In PBS, pH-Wert 7,2.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Sonstige Hinweise
Durch die Immundiffusion ist der Antikörper für den C5b-9-Komplex in aufgereinigter Form oder in durch Cobra Venom Factor aktiviertem Humanserum vorliegend monospezifisch. Gegenüber nichtaktiviertem normalem Humanserum oder Plasma besteht keine Reaktivität. Funktioniert Berichten zufolge auch in Immunfluoreszenz. Dieser Antikörper funktioniert mit Formalin-fixierten Paraffinschnitten. Für die Antigengewinnung ist die Verwendung von Citratpuffer und einem Dampfdrucktopf für 1 min erforderlich. Der Antikörper sollte für optimale Ergebnisse in den einzelnen Systemen titriert werden.
Schafer, H., et al. 1986. J. Immunol.137, 1945.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jean F Regal et al.
Molecular immunology, 78, 38-47 (2016-09-03)
Preeclampsia is characterized by development of hypertension during pregnancy and reduced placental perfusion. Previous studies in a rat model of placental ischemia-induced hypertension demonstrated that inhibiting complement activation attenuated increased maternal blood pressure with C3a and C5a identified as the
Melina V Jones et al.
Journal of immunology research, 2018, 9034695-9034695 (2019-01-17)
To reduce immune-mediated damage in a rat model of neuromyelitis optica (NMO) by blocking neutrophil migration using SCH527123, a drug that inhibits CXCR2. Neuromyelitis optica is a relapsing autoimmune disease that preferentially targets the optic nerves and spinal cord leading
Mohammed Alshareef et al.
International journal of molecular sciences, 24(12) (2023-06-28)
Germinal matrix hemorrhage (GMH) is a pathology that occurs in infancy, with often devastating long-term consequences. Posthemorrhagic hydrocephalus (PHH) can develop acutely, while periventricular leukomalacia (PVL) is a chronic sequala. There are no pharmacological therapies to treat PHH and PVL.
E Panayiotou et al.
Biochemistry and biophysics reports, 8, 48-54 (2017-09-29)
Penetrance and age of onset of ATTRV30M amyloidotic neuropathy varies significantly among different populations. This variability has been attributed to both genetic and environmental modifiers. We studied the effect of genetic background on phenotype in two lines of transgenic mice
Elena Panayiotou et al.
PloS one, 12(4), e0175767-e0175767 (2017-04-14)
ATTRV30M amyloid neuropathy is a lethal autosomal dominant sensorimotor and autonomic neuropathy, caused by deposition of amyloid fibrils composed of aberrant transthyretin (TTR). Ages of onset and penetrance exhibit great variability and genetic factors have been implicated. Complement activation co-localizes