203891
CRAC Channel Inhibitor III, Pyr6
Synonym(e):
CRAC Channel Inhibitor III, Pyr6, N-(4-(3,5-bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)phenyl)-3-fluoroisonicotinamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
490 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light beige
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Orai3