Dokumente
203195
Sigma-Aldrich
Protein A, Biotin-Konjugat
This Protein A, Biotin Conjugate is validated for use in Solid Phase Immunoassay.
About This Item
UNSPSC-Code:
41116133
NACRES:
NA.41
Qualitätsniveau
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Natives, an Biotin konjugiertes Protein A.
Natives, an Biotin konjugiertes Protein aus Straphylococcus aureus. Erkennt die Fc-Abschnitte von Immunglobulinen verschiedener Spezies.
Anwendung
Festphasenimmunassay (1:10.000)
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 10 mmol/l PBS, 1 % BSA, pH-Wert 7,6.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Hinweis zur Analyse
Eine einzelne Bande bei einer Molekülmasse von 50.000 auf SDS-PAGE
Sonstige Hinweise
Das Molverhältnis von Protein A:Biotin wird auf chargenspezifischer Basis bestimmt. Die Bindungsstärke ist wie folgt: stark reaktiv: Meerschweinchen, humanes IgG1, IgG2 und IgG4 sowie Kaninchen; schwach reaktiv: Rind, humanes IgA, IgM und IgE sowie Maus; nichtreaktiv: Ziege, Pferd, humanes IgD und IgG3, Ratte und Schaf. o-Phenylendiamin, 1,0 mg/ml in Citratpuffer, pH-Wert 4,5, 0,1 % Harnstoffperoxid bei 25 °°C wurde als Substrat zum Prüfen der Funktionalität von Biotin-Protein A und Avidinperoxidase eingesetzt. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable