Merck
1.99001
Supelco
Pufferlösung
(potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) Certipur®
Synonym(e):
Buffer solution pH 4.01 (25°C) (potassium hydrogen phthalate)
About This Item
UNSPSC-Code:
12161704
NACRES:
NA.25
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Produktlinie
Certipur®
pH-Wert
4.0 (25 °C in H2O)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Lagertemp.
10-30°C
Allgemeine Beschreibung
Die zertifizierte Kaliumhydrogenphthalat-Pufferlösung wird mit hochwertigen Reagenzien in einem registrierten Kalibrierungslabor gravimetrisch hergestellt. Sie hat einen pH-Wert von 4,01 bei 25 °C, der mithilfe einer kombinierten Glaselektrode im Anschluss an eine 5-Punkt-Kalibrierung gemessen wird. Die Messung erfolgt gemäß DIN 19268 unter Verwendung von Referenzpufferlösungen, die DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur., und USP entsprechen. Da der pH-Wert der Pufferlösung stark von der Temperatur abhängt, muss während der Verwendung eine konstante Temperatur aufrechterhalten werden.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Anwendung
Die Pufferlösung wird als Standard in analytischen Verfahren zum Kalibrieren von pH-Messinstrumenten oder pH-Elektroden sowie als Kontrolle für die Messung des pH-Werts anderer Lösungen eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gemessen und qualifiziert in einem gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor
  • Direkt rückführbar auf Sekundärreferenzstandards von NIST und zertifizierte Primärreferenzstandards von PTB
  • Gebrauchsfertige Lösung, erhältlich in 30-ml-Beuteln
  • Wird für ein wirksames Qualitätsmanagementsystem von einem umfassenden und chargenspezifischen Analysenzertifikat (CoA) begleitet
  • Das Produktetikett entspricht der ISO-Richtlinie 31 und enthält Informationen zu Bestellnummer, Produktbeschreibung, Chargennummer, Sicherheitsdaten und Verfallsdatum
  • Das Verpackungsmaterial wurde eingängigen Stabilitätsstudien gemäß ISO-Richtlinie 35 unterzogen
  • Akkurat bis zu ± 0,02 bei 25 °C
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.