Merck
1.94609
Supelco
2-Methoxyethanol
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Ethylenglycolmonomethylether, Methylglycol
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.09
Beilstein:
1731074
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
2.62 (vs air)
Dampfdruck
6.17 mmHg ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
548 °F
Expl.-Gr.
24.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.402 (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−85 °C (lit.)
Dichte
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Immune system, thymus
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup