Merck
1.94607
Supelco
1,2-Dichlorethan
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Ethylenchlorid, Ethylendichlorid
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.96
Beilstein:
605264
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
3.4 (20 °C, vs air)
Dampfdruck
87 mmHg ( 25 °C)
Selbstzündungstemp.
775 °F
Expl.-Gr.
15.6 %
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C (lit.)
Dichte
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChIKey
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)